Stampa…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO436440050EA 291 EUR
ACRO436440050
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Punto di fusione: 48,9…51.7 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115307
CAS Number: 143900-44-1
Visualizza i codici
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (C=1 in chloroform) / +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH)