Stampa…
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO436180050EA 152 EUR
ACRO436180050
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,1311 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C (4Torr)
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063450
CAS Number: 72657-23-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)