Stampa…
Butyltrichlorosilane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO435600250EA 87.4 EUR
ACRO435600250
Butyltrichlorosilane 99%
Butyltrichlorosilane
Formula: C₄H₉Cl₃Si
Peso molecolare: 191,56 g/mol
Punto di ebollizione: 132…134 °C (1013 hPa)
Densità: 1,161 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013605
CAS Number: 7521-80-4
UN: 1747
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %