Stampa…
Indole-6-carbaldehyd 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO435510010EA 232 EUR
ACRO435510010
Indole-6-carbaldehyd 97%
Indole-6-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179596
CAS Number: 1196-70-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %