Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Pentyltrichlorosilane
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO433100500
Pentyltrichlorosilane
Formula: C₅H₁₁Cl₃Si
Densità: 1,142 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000487
CAS Number: 107-72-2
EINECS: 203-515-0
UN: 1728
ADR: 8,II
Order Now
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità