3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO430430050EA
465
EUR
ACRO430430050
ACRO430430010
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ Peso molecolare: 219,95 g/mol Punto di fusione: 158,4…160.8 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08056362 CAS Number: 871332-97-7 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 162 °C |
HPLC | ≥96.0 % |