Stampa…
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO430400010EA 224 EUR
ACRO430400010
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formula: C6H5BN2O2
Peso molecolare: 147,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374882
CAS Number: 497147-93-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %