Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal®, grado tecnico
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO429211000
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2.0 M in hexanes, AcroSeal®, grado tecnico
Formula: C₄H₁₀N₂Si
Peso molecolare: 114,22
Punto di ebollizione: 96 °C (760 mmHg)
Densità: 0,675
Flash Pt: –23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.90 to 2.40 M
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità