Stampa…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO399840050EA 117 EUR
ACRO399840050 ACRO399840010
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formula: C₆H₁₁BrSi
Peso molecolare: 191,14 g/mol
Punto di ebollizione: 44…45 °C (2 mmHg)
Densità: 1,351 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134460
CAS Number: 38002-45-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %