Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!

4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98%

Fornitore: Acros Organics
Attenzione

ACRO399310050 ACRO399310250
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride ≥98%


Formula: C₆H₇Cl₂NO
Peso molecolare: 180,04
Punto di fusione: 254 …256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143110
CAS Number: 52671-64-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Risultati del test di specificazione
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

Ordine

Informazioni correlate

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità