Stampa…
4'-Iodoacetanilide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO393120250EA 273 EUR
ACRO393120250 ACRO393120010 ACRO393120050
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Formula: C₈H₈INO
Peso molecolare: 261,0597 g/mol
Punto di fusione: 184…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016352
CAS Number: 622-50-4
Visualizza i codici
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %