Stampa…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO392300010EA 24.7 EUR
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di fusione: 249 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673994
CAS Number: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %