Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO391820050 ACRO391820250
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,20
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014965
CAS Number: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6
Order Now
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166°C to 170°C
HPLC ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità