Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!

N-Phenyliminodiacetic acid ≥97%

Fornitore: Acros Organics
Attenzione

ACRO391170050 ACRO391170250
N-Phenyliminodiacetic acid ≥97%


Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso molecolare: 209,20
Punto di fusione: 150 …154 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043570
CAS Number: 1137-73-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
Risultati del test di specificazione
Appearance Beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150°C to 154°C
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

Ordine

Informazioni correlate

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità