Stampa…
Hai cercato: Fotometri a fiamma
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (JENW83055-05)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 83055-05
Codice articolo locale: JENW83055-05
Descrizione: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determination of sodium and potassium in industrial applications – calcium, barium and lit...
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: Supplies, MiraMist®
Fornitore: VARIAN
Descrizione: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Codice catalogo: (VARI110351790)
Fornitore: VARIAN
Codice articolo fornitore: 110351790
Codice articolo locale: VARI110351790
Descrizione: Fotometro a fiamma
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Fotometro a fiamma
Fornitore: VARIAN
Descrizione: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Fornitore: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descrizione: Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Fornitore: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Descrizione: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Codice catalogo: (SHEW47542500)
Fornitore: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Codice articolo fornitore: 47542500
Codice articolo locale: SHEW47542500
Descrizione: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom