Stampa…
Hai cercato: Standard organici
8 036  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8036"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PHR1098-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1098-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1098-1G
Descrizione: Organic Standard, N-Acetyl-L-cysteine
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1236-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1236-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1236-1G
Descrizione: Organic Standard, Retinyl Acetate (Vitamin A Acetate)
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1243-500MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1243-500MG
Codice articolo locale: SUPLPHR1243-500MG
Descrizione: Organic Standard, Guanine
UOM: 1 * 500 mg
Codice catalogo: (PHR1235-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1235-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1235-1G
Descrizione: Organic Standard, Retinyl Palmitate (Vitamin A Palmitate)
UOM: 1 * 1 g
Fornitore: Merck
Descrizione: Organic Standard, Propylparaben
Codice catalogo: (PHR1009-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1009-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1009-1G
Descrizione: Organic Standard, Caffeine
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Codice catalogo: (01973-100MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 01973-100MG
Codice articolo locale: SUPL01973-100MG
Descrizione: Organic Standard, 4-Aminobenzoic acid
UOM: 1 * 100 mg
Codice catalogo: (57197-100MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 57197-100MG
Codice articolo locale: SUPL57197-100MG
Descrizione: Organic Standard, L-Ornithine monohydrochloride
UOM: 1 * 100 mg
Codice catalogo: (PHR1769-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1769-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1769-1G
Descrizione: Organic Standard, Isomalt
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1023-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1023-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1023-1G
Descrizione: Organic Standard, Theophylline
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1285-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1285-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1285-1G
Descrizione: Organic Standard, Lovastatin
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1107-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1107-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1107-1G
Descrizione: Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effect...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (34037-2ML-R)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 34037-2ML-R
Codice articolo locale: SUPL34037-2ML-R
Descrizione: Organic Standard, Ochratoxin A solution
UOM: 1 * 2 mL
Codice catalogo: (PHR1125-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1125-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1125-1G
Descrizione: Organic Standard, L-Glutamine
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (PHR1410-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1410-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1410-1G
Descrizione: Organic Standard, Triacetin
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (00290-10MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 00290-10MG
Codice articolo locale: SUPL00290-10MG
Descrizione: Organic Standard, (-)-Sinigrin hydrate, ≥99,0% (TLC)
UOM: 1 * 10 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 8 036
no targeter for Bottom