Thermo socks
Fornitore: ELTEN GMBH
Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.
  • Strengthened heel, toe and sole for optimum support and pressure absorption
  • Highly elastic, non-constricting cuff fits any leg width and guarantees soft wearing comfort
  • Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
  • Eudermic materials for dry feet
  • Transport of humidity prevents moisture absorption
  • Washed antistatically
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Colore Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
nero/grigio 35 - 38 1 PAIR ELTN900018/35-38
Codice articolo fornitore: 900018/35-38
Codice articolo locale: ELTN900018/35-38
nero/grigio 39 - 42 1 PAIR ELTN900018/39-42
Codice articolo fornitore: 900018/39-42
Codice articolo locale: ELTN900018/39-42
nero/grigio 43 - 46 1 PAIR ELTN900018/43-46
Codice articolo fornitore: 900018/43-46
Codice articolo locale: ELTN900018/43-46
nero/grigio 47 - 50 1 PAIR ELTN900018/47-50
Codice articolo fornitore: 900018/47-50
Codice articolo locale: ELTN900018/47-50
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità