Business socks
Fornitore: ELTEN GMBH
Elegant and comfortable business socks made of 98% nylon and 2% elastane.
  • Highly elastic, pressure-free cuffs
  • Heel, toe and sole reinforcements
  • Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
  • Washed antistatically
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Colore Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
nero 35 - 38 1 PAIR ELTN900016/35-38
Codice articolo fornitore: 900016/35-38
Codice articolo locale: ELTN900016/35-38
nero 39 - 42 1 PAIR ELTN900016/39-42
Codice articolo fornitore: 900016/39-42
Codice articolo locale: ELTN900016/39-42
nero 43 - 46 1 PAIR ELTN900016/43-46
Codice articolo fornitore: 900016/43-46
Codice articolo locale: ELTN900016/43-46
nero 47 - 50 1 PAIR ELTN900016/47-50
Codice articolo fornitore: 900016/47-50
Codice articolo locale: ELTN900016/47-50
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI