Stampa…
Forbici universali, con manico in plastica
Fornitore: Bochem
BOCH4154EA 20.1 EUR
BOCH4154
Forbici universali, con manico in plastica
Forbici
Stainless steel scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-sharp