Stampa…
Hai cercato: Elmetti di sicurezza
73  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: UVEX
Descrizione: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Codice catalogo: (UVEX9754.300)
Fornitore: UVEX
Codice articolo fornitore: 9754.300
Codice articolo locale: UVEX9754.300
Descrizione: This uvex thermo boss helmet features a six-point textile band attachment which ensures an optimal fit and high comfort and a conventional suspension ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: Helmet shell made from polyethylene (PE).
Fornitore: UVEX
Descrizione: These ventilated helmets provide protection even in extremely low temperatures (down to −30 °C). They also provide protection against splashes of molt...
Codice catalogo: (JSPAAJD240-000-500)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AJD240-000-500
Codice articolo locale: JSPAAJD240-000-500
Descrizione: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with Linesman harness.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: I caschi protettivi uvex pheos leggeri dal design sportivo garantiscono il massimo comfort. Inoltre, il robusto e rigido guscio resiste facilmente all...
Codice catalogo: (JSPAAHV200-000-000)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AHV200-000-000
Codice articolo locale: JSPAAHV200-000-000
Descrizione: The JSP 4-point Linesman chinstrap provides increased security for a firmer fit, preventing helmets being accidentally dropped during extreme movement...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (JSPAAJA840-000-200)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AJA840-000-200
Codice articolo locale: JSPAAJA840-000-200
Descrizione: Replacement Chamlon™ sweatband.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Fornitore: UVEX
Descrizione: Lightweight helmets made from HDPE.
Fornitore: 3M
Descrizione: 3M™ SecureFit™ Safety Helmet, X5000 series, provides secure, comfortable, and adjustable head protection for workers in a variety of situations. The h...
New Product
Codice catalogo: (MMMAG2C)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: G2C
Codice articolo locale: MMMAG2C
Descrizione: 3M™ pinlock suspension, G2C, is the replacement pinlock suspension cradle and plastic sweatband for all 3M™ hard hats (except the X5000 series).
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: Ultra-modern design, innovative variable ventilation system, PE safety shell with drainage channel, fabric cap with six fastening points with sliding ...
Fornitore: SCOTT SAFETY
Descrizione: The Style 300 is a stylish, lightweight and comfortable safety helmet design. Manufactured from UV stabilised, high density polyethylene and available...
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Codice catalogo: (JSPAAJB170-D00-100)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AJB170-D00-100
Codice articolo locale: JSPAAJB170-D00-100
Descrizione: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with CR2 reflective decals and ID badge ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom