Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente
Small Ligand Labeling Kits, Mix-n-Stain™
Fornitore: Biotium
92356.EA 212 EUR InStock
92356. 92361. 92360. 92362. 92357. 92358. 92359.
Small Ligand Labeling Kits, Mix-n-Stain™
Sistemi di associazione e marcatura delle proteine
Mix-n-Stain™ CF dye™ Small Ligand Labeling Kits are designed for rapid labelling of low molecular weight (MW ~150 to 5000) and relatively high affinity biological ligands (or substrates) without a final purification step.
  • Covalent labeling of small ligands without purification in 30 minutes
  • Ideal for multi-colour imaging
  • Range of bright and photostable CF™ dyes are available
The ligand to be labelled must contain an aliphatic amine group that is biologically inert. The amino group will form a covalent linkage with the provided reactive CF™ dyes.
Kits are available in the choice of CF™ dye colours for labeling ligands for cell surface targets or for ligands that bind intracellular targets.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità