Stampa…
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO427340050EA 109 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 231,0864 g/mol
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321368
CAS Number: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %