Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO394100050 ACRO394100010
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134555
CAS Number: 41085-43-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36°C to 40°C
GC ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità