Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO399071000
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Formula: C₇H₇BrMgS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 18620-04-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità