Stampa…

3-Pyridylacetonitrile 98%

Attenzione

ACRO131970010EA 28.3 EUR
ACRO131970010 ACRO131970250 ACRO131970050
3-Pyridylacetonitrile 98%
3-Pyridylacetonitrile
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 105…108 °C (1,5 mmHg)
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006406
CAS Number: 6443-85-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR