Fluorescent chloride indicators
Fornitore: Biotium
Fluorescent indicator dyes for chloride.
  • White solid soluble in water and DMSO
SPQ is a blue fluorescent dye specifically quenched by chloride via collision. Chloride concentrations can be measured by monitoring the degree of fluorescence decrease. The dye can be loaded into cells by hypotonic shock.
MQAE is an improved chloride indicator that has greater sensivitiy to chloride than SPQ and a greater fluorescence quantum yield.
Attenzione: Store at 4 °C and protect from light especially in solution.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
SPQ, Ex/Em. 344/443 nm, KSV=118 M-1 50 mg 52010.
Codice articolo fornitore: 52010
Codice articolo locale: BTIU52010
MQAE, Ex/Em. 350/460 nm, KSV= 200 M-1 100 mg 52011.
Codice articolo fornitore: 52011
Codice articolo locale: BTIU52011
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno