Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Laboratory freezers, ES series, Thermo Scientific™

Fornitore: Thermo Scientific
Save valuable space with ES Series lab freezers, designed for general purpose lab storage and routine sample protection.

  • Integrated controller
  • Digital display and with access ports
  • High and low temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption

Certificazioni: CE marked.



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Lab freezers, 151F-AEV-TS, EU plug 1 REVC151F-AEV-TS
Codice articolo fornitore: 151F-AEV-TS
Codice articolo locale: REVC151F-AEV-TS

Specifiche

Modello 151F-AEV-TS
Capacità (l) 151
Temperatura (°C) −10...− 30
Display digital
Sbrinamento manual
Serratura porta yes
L×P×A est. (mm) 595×635×845
Peso (kg) 36
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità