Bulb pipettes, with safety bulb, Qualicolor, colour-coded, one mark, class AS
Fornitore: Kavalier
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
Certificazioni: DIN 12691, ISO 648
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
According to DIN/ISO
Capacità Tolleranza Codice colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 ml 0,050 ± ml rosso 1 KAVA632433311025
Codice articolo fornitore: 632433311025
Codice articolo locale: KAVA632433311025
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità