Gibson Assembly® HiFi 1 Step Master Mix
Fornitore: Synthetic Genomics Inc.
The Gibson Assembly® Hi-Fi 1-Step Master Mix (2X) contains a proprietary mixture of enzymes and reagents optimised to facilitate one-step assembly of double standed DNA fragments. This master mix includes a proof-reading polymerase that mediates junction repair resulting assembled constructs with low rates of junction errors and high sequence fidelity.
Informazioni per l'ordine: Master mixes supporting 10 or 50 reactions are available. Master mixes are provided as a single vial of Gibson Assembly® 1-Step Master Mix (2X) along with a detailed instruction manual. Note that this product does not include the Gibson Assembly® Positive Control found in the Gibson Assembly® HiFi 1-Step Kit.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Gibson Assembly® Hi-Fi 1-Step Master Mix (2X) 10 Tests GA1100-10MM
Codice articolo fornitore: GA1100-10MM
Codice articolo locale: SYGEGA1100-10MM
Gibson Assembly® Hi-Fi 1-Step Master Mix (2X) 50 Tests GA1100-50MM
Codice articolo fornitore: GA1100-50MM
Codice articolo locale: SYGEGA1100-50MM
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità