  • Parametri
    • Articoli in magazzino (4)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Connettori per colonne
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/62/20236862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Descrizione:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Descrizione:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Codice catalogo: (C0002)
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Codice articolo locale: ACETC0002
Descrizione:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Codice articolo locale: ACETACE-MC3210
Descrizione:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ideali nelle tecniche di GC per il collegamento preciso delle colonne capillari con diametro interno da 0,2 a 0,53 mm e diametro esterno da 0,3 a 0,75...
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Codice articolo locale: ACETC0003
Descrizione:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Advanced Chromatography Technologies
Codice articolo locale: ACETC0001
Descrizione:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SGE Analytical Science
Descrizione:   Ferrules for 0,1− 0,25 mm ID columns have 0,4 mm holes. Ferrules for 0,32 mm ID columns have 0,5 mm holes. Ferrules for 0,53 mm ID columns have 0...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 21
  1  2  3  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI