Stampa…
Hai cercato: Tamponi di ionizzazione
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.16755.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.16755.1000
Codice articolo locale: MERC1.16755.1000
Descrizione: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Codice catalogo: (85773.290)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85773.290
Descrizione: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (1.02037.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02037.1000
Codice articolo locale: MERC1.02037.1000
Descrizione: Cesio cloruro-alluminio nitrato soluzione tampone secondo Schuhknecht e Schinkel per la determinazione mediante spettrometria a fiamma di sodio, potassio e litio (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Codice catalogo: (85772.290)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85772.290
Descrizione: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (45294.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 45294.AE
Codice articolo locale: ALFA45294.AE
Descrizione: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (45293.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 45293.AE
Codice articolo locale: ALFA45293.AE
Descrizione: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Matrix Modifier, 2% Lithium (Li) in 1% HNO₃
Codice catalogo: (95164-250ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: 95164-250ML
Codice articolo locale: HONC95164-250ML
Descrizione: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom