Stampa…
VWR®, Sigillatrice per sacchetti con taglierina
Fornitore: VWR
VWR®
129-1160EA 333 EUR
129-1160 129-1159
VWR®, Sigillatrice per sacchetti con taglierina
Saldatrici Sigillatori di sacchetti
Per sigillare in modo rapido ed efficiente sacchetti, fogli o pellicole in PP o PE con spessore 0,01 - 0,8 mm.
  • Lama scorrevole per la rimozione del materiale in eccesso a 19 mm dal sigillo
  • La manopola di temporizzazione assicura una tenuta sicura - basta girare per impostare il tempo (da 1 a 8 secondi), premere la maniglia verso il basso e rimuovere quando la luce indica ciclo completo
  • Elemento riscaldante (lungo 310 mm) acceso solo durante la sigillatura
  • Kit parti di ricambio incluso: 2 lame extra, 2 elementi riscaldanti extra e 2 panni in PTFE extra
L×P×A (chiuso): 86×446×166 mm
Informazioni per l'ordine: Fornita con cavo di alimentazione da 153 cm. Kit parti di ricambio supplementare da ordinare separatamente.