The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
- Range di misurazione a identificazione automatica
- Robusta valigetta di trasporto per utilizzi sul campo e LabStation LSFlex per facili impieghi in laboratorio come accessori opzionali
Certificazioni: Scattered light characteristics according to the European Pharmacopoeia 5,0.
AQA for data evaluation by interval setting and GLP compliant data export to a PC with LS data software option.
Informazioni per l'ordine: Strumento fornito con kit di calibrazione (0,02 - 10 - 1000 NTU), 2 cuvette vuote, salviette detergenti e 4 batterie AA.
Il SET comprende gli articoli sopra citati e, in aggiunta, una valigetta da campo con inserto per tavolo, kit Kal (kit di calibrazione), 2 cuvette vuote aggiuntive, cacciavite e cavo PC.