Stampa…
Hai cercato: Tamponi per la purificazione di anticorpi
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (T6455-100ML)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: T6455-100ML
Codice articolo locale: SIAMT6455-100ML
Descrizione: Intended for heat-induced antigen retrieval on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies in immunohis...
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (C9999-100ML)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: C9999-100ML
Codice articolo locale: SIAMC9999-100ML
Descrizione: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (ROCKDAB-B50)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: DAB-B50
Codice articolo locale: ROCKDAB-B50
Descrizione: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
UOM: 1 * 50 mL
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Codice catalogo: (J63014.QA)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: J63014.QA
Codice articolo locale: ALFAJ63014.QA
Descrizione: Buffer kit for antibody purification
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (69755-3)
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
Codice articolo fornitore: 69755-3
Codice articolo locale: NOVG69755-3
Descrizione: The His·Bind buffer kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His·Bind resin for convenient, rapid one-step purification of p...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (28-9030-59)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 28-9030-59
Codice articolo locale: GEHE28-9030-59
Descrizione: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Abcam
Descrizione: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom