Conductivity cell, sensION+ 5070
Fornitore: Hach Lange
sensION™ +
This three-pole platinum cell with an integrated Pt1000 temperature sensor provides accurate, stable results over a wide measurement range.
  • Low maintenance requirements
  • Fixed 1 meter cable and telephonic connector
  • Dedicated for use with Hach sensION+ laboratory conductivity meters
  • Ideal for conductivity measurements in general aqueous applications
Informazioni per l'ordine: Supplied with basic user manual.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Tipo Conduttanza Costante di cella Temperatura Materiale Ø×L Connettore Per Conf Codice catalogo VWR Quantità
Conductivity cell, sensION+ 5070, 3-pole, platinum, with Pt1000 sensION+ 5070, 3-pole 0,2 µS/cm - 200 0,7 cm-1 0...+80 PC 12×130 RJ45 (phone), fixed 1 m cable General purposes 1 HACHLZW5070970002
Codice articolo fornitore: LZW5070970002
Codice articolo locale: HACHLZW5070970002
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità