  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
ionic-strength-adjustment-buffers
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.16770.0500)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.16770.0500
Codice articolo locale:: MERC1.16770.0500
Descrizione:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) per la determinazione dei fluoruri
UOM:  1 * 500 ml
Codice catalogo: (1.15368.0500)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.15368.0500
Codice articolo locale:: MERC1.15368.0500
Descrizione:   TISAB-soluzione per la determinazione dei fluoruri 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC160847G
Descrizione:   Soluzione tampone a carica ionica totale per l'uso cone elettrodi iono-selettivi.
UOM:  1 * 5 l
Fornitore:  METTLER / TOLEDO
Codice articolo fornitore:: 51350106
Codice articolo locale:: METT51350106
Descrizione:   TISAB 3 SOLUTION, 250ML 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Fornitore:  WTW
Descrizione:   Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Fornitore:  Hanna
Codice articolo fornitore:: HI7023L
Codice articolo locale:: HANNHI7023L
Descrizione:   TISAB solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) per la determinazione dei fluoruri
UOM:  1 * 500 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6