Stampa…
Hai cercato: Tamponi per trasferimento
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (M115-40L)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM115-40L
Descrizione: Una polvere di Tris - Glicina pre- miscelati per la preparazione del tampone di corsa Laemnli per applicazioni di SDS Page. La confezione 40L prepara ...
UOM: 1 * 40 L
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Il tampone di trasferimento rapido è un sistema semplice a singolo componente per il trasferimento rapido ed efficiente di proteine da gel SDS-PAGE a ...
MSDS Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Promo
Codice catalogo: (K872-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK872-500ML
Descrizione: Per il trasferimento di proteine su membrane per sequenziamento o blotting.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (786-019)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-019
Codice articolo locale: GENO786-019
Descrizione: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrizione: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Codice catalogo: (PIER28363)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 28363
Codice articolo locale: PIER28363
Descrizione: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (PIER35045)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 35045
Codice articolo locale: PIER35045
Descrizione: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Tampone per elettroforesi, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Codice catalogo: (733-1629)
Fornitore: LONZA
Codice articolo fornitore: 50879
Codice articolo locale: LONZ50879
Descrizione: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Tampone per elettroforesi, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom