Stampa…
Hai cercato: Tamponi per corse di gel
70  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.06023.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.06023.1000
Codice articolo locale: MERC1.06023.1000
Descrizione: Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: TBE è ottimizzato per le tecniche di elettroforesi impiegando acrilammide e agarosio. I tamponi sono disponibili come concentrato liquido o Ready-Pack...
Codice catalogo: (K855-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK855-500ML
Descrizione: Per proteine con alta risoluzione su gel SDS-PAGE a pH neutro.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Tamponi di corsa per elettroforesi su gel 1-D e 2-D delle proteine.
Codice catalogo: (1.06177.2500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.06177.2500
Codice articolo locale: MERC1.06177.2500
Descrizione: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
MSDS
Codice catalogo: (K856-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK856-500ML
Descrizione: Adatto per applicazioni SDS-PAGE ad alta risoluzione.
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: TAE è un tampone ampiamente utilizzato per applicazioni di elettroforesi su gel di agarosio che richiedono alta risoluzione e separazione di DNA a dop...
Codice catalogo: (E526-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE526-500ML
Descrizione: MOPS è un tampone zwitterionico utilizzato come tampone di corsa per la denaturazione dell'elettroforesi su gel di agarosio dell'RNA. Con un range di ...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (E442-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE442-500ML
Descrizione: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (ROCKMB-019)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-019
Codice articolo locale: ROCKMB-019
Descrizione: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (A0965.9010)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: A0965.9010
Codice articolo locale: APLIA0965.9010
Descrizione: Powder mixture to prepare PBS buffer (10X) according to Dulbecco.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: TBE is employed as an electrophoresis buffer for acrylamide gels and agarose gels for the separation of nucleic acids and, in case of 'simple' applica...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: 10X concentrated solution of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
Codice catalogo: (ROCKMB-020)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-020
Codice articolo locale: ROCKMB-020
Descrizione: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (ROCKMB-021)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-021
Codice articolo locale: ROCKMB-021
Descrizione: Running Buffer, Tris-phosphate-EDTA 10X (TPE) (0,9 M tris-phosphate 0,01 M EDTA pH 8,0)
UOM: 1 * 1 L
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom