  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tamponi per gel loading
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   LAEMMLI LOADING BUFFER 4X PROTEOMICS GR 1 * 25 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   LDS sample loading buffer, reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and Laemm...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   LDS sample loading buffer, non reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and L...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   RNA loading buffers (2X) are premixed loading dyes for the preparation of RNA samples for agarose or polyacrylamide electrophoresis.
Codice catalogo: (N717-2X1.5ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN717-2X1.5ML
Descrizione:   RNA EZ-Vision® is a non mutagenic fluorescent dye for staining RNA bands resolved on denaturing agarose gels containing formaldehyde. Supplied in a 1,...
UOM:  1 * 1 Cad.
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE270-5ML
Descrizione:   Loading dyes are designed to optimise loading DNA, RNA, and proteins in acrylamide and agarose gels.
UOM:  1 * 5 ml
Codice catalogo: (M260-5.0ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM260-5.0ML
Descrizione:   NEXT GEL® sample loading buffer is recommended for optimum gel performance when using VWR’s NEXT GEL® ready to pour acrylamide solutions.
UOM:  1 * 5 ml
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   10X Gel loading buffer for DNA samples in agarose gel electrophoresis. Contains 0,25% Bromophenol blue, 100 mM EDTA, 20% Ficoll® 400, 1% SDS and 0,25%...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 37
  1  2  3  4  5  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI