  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
extraction-buffers
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   BUFFER BINDING XP2 1 * 200 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   BUFFER NL 1 * 100 ml
Codice catalogo: (CSPL-1000)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCCSPL-1000
Descrizione:   Component of the Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (M328-30ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCM328-30ML
Descrizione:   BUFFER MITOCHONDRIAL PROTEIN ISOLATION 1 * 30 ml
UOM:  1 * 30 ml
Codice catalogo: (28-9412-79)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 28-9412-79
Codice articolo locale:: GEHE28-9412-79
Descrizione:   Mammalian Protein Extraction Buffer is a 500 ml solution designed for efficient and gentle extraction of biologically active, total soluble proteins f...
UOM:  1 * 500 ml
Codice catalogo: (28-9435-22)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 28-9435-22
Codice articolo locale:: GEHE28-9435-22
Descrizione:   Total protein extraction from tissues and cell lines trial kit with six different buffers for optimisation of the method for 10 ml solution of each bu...
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (28-9440-45)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore:: 28-9440-45
Codice articolo locale:: GEHE28-9440-45
Descrizione:   Yeast Protein Extraction Buffer Kit is a mild detergent-based cell lysis method developed for total extraction of soluble proteins from yeast cells. T...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore:: 89802
Codice articolo locale:: PIER89802
Descrizione:   The I-PER Insect Cell Protein Extraction Reagent enables gentle and effective extraction of soluble protein from baculovirus-infected insect cells gro...
UOM:  1 * 250 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 25
  1  2  3  4  Prossimo