  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "biological-buffers"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"300"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Tampone HEPES in soluzione pH 7,3 (1 mol/l)
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC799187L
Descrizione:   Potassio fosfato soluzione tampone pH 7,5 ± 0,2 (20°C) (0,2 mol/l) ± 0,2 unità di pH
UOM:  1 * 10 l
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   HEPES buffer solution pH 7.5 (1 mol/l)
Fornitore:  Cayman Chemical
Descrizione:   HEPES buffer solution (1 mol/l)
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   TRIS buffer solution pH 6.8 (0.5 mol/l)
Fornitore:  Rockland Immunochemicals
Descrizione:   Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Codice catalogo: (ROCKMB-058)
Fornitore:  Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore:: MB-058
Codice articolo locale:: ROCKMB-058
Descrizione:   This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 10 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, and 1.0 m...
UOM:  1 * 1 l
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 300
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo