  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
assay-buffers
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Seleziona per:
Fornitore:  Cayman Chemical
Descrizione:   Sodium phosphate buffer solution pH 9 (0.5 mol/l)
Fornitore:  Cayman Chemical
Descrizione:   Potassium phosphate buffer solution pH 7.0 (0.5 mol/l)
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   KINASE BUFFER V (5X) 1 * 100 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   KINASE BUFFER I (5X) 1 * 250 ml
Codice catalogo: (J62982.AK)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore:: J62982.AK
Codice articolo locale:: ALFAJ62982.AK
Descrizione:   PHOSPHATE-CITRATE BUFFER (5X) 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Codice catalogo: (HACH2307242)
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore:: 2307242
Codice articolo locale:: HACH2307242
Descrizione:   These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (786-501)
Fornitore:  G-Biosciences
Codice articolo fornitore:: 786-501
Codice articolo locale:: GENO786-501
Descrizione:   A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   KINASE BUFFER II (5X) 1 * 100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo