  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tamponi per lisi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Seleziona per:
Codice catalogo: (N653-100ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN653-100ML
Descrizione:   Tampone di lisi per cellule di mammiferi in coltura contenente SDS e desossicolato per la solubilizzazione di proteine da citoplasma, membrane e nucle...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (M334-100ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM334-100ML
Descrizione:   Tampone senza detergente per l'isolamento di proteine da cellule di tessuti in coltura. Lisi cellulare e successivo isolamento della frazione citoplas...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (J619-500ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCJ619-500ML
Descrizione:   NP-40 Lysis Buffer è prodotto da Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Codice catalogo: (J60568.AK)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: J60568.AK
Codice articolo locale: ALFAJ60568.AK
Descrizione:   PIPES LYSIS BUFFER WITH NP-40 (2X) 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   PHOSPHATE BUFFERED RIPA 1 * 500 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   CHAPS LYSIS BUFFER 1 * 50 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: J60423.AK
Codice articolo locale: ALFAJ60423.AK
Descrizione:   RIPA BUFFER WITH TRITONR X-100 + 10% GL 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 52
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo