Stampa…
Hai cercato: Tamponi di bloccaggio
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (M232-39.8G-5PK)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM232-39.8G-5PK
Descrizione: Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM: 1 * 199 g
Codice catalogo: (M325-100ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM325-100ML
Descrizione: La soluzione RapidBlock™ riduce il tempo di bloccaggio a 5 minuti per procedure di Western blotting e su membrane in PVDF e nitrocellulosa. Questa for...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Blocking Buffer, Superior™ blocking buffer in TBS
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Blocking Buffer, FirstChoice™ blocking buffer-TBS
Fornitore: Biotium
Descrizione: Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Protein-Free™ Blocking buffer is a formulation of non-protein agents that eliminate non-specific binding sites in ELISA, blotting, immunohistochemistr...
Codice catalogo: (A7099.0125)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: A7099.0125
Codice articolo locale: APLIA7099.0125
Descrizione: Blocking Buffer I is based on a low-molecular weight, highly purified casein with NaCl and Tween® and stabilised with 0,1% ProClin® 300. It does not c...
UOM: 1 * 125 mL
Fornitore: Biotium
Descrizione: The TrueBlack® WB blocking buffer kit is a ready-to-use buffer system that provides optimal specificity, sensitivity, and background signal suppressio...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Blocking Buffer, NAP-BLOCKER™ in TBS, 2X, 2×500 ml
Codice catalogo: (ROCKMB-070)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-070
Codice articolo locale: ROCKMB-070
Descrizione: A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure r...
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (786-011)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-011
Codice articolo locale: GENO786-011
Descrizione: Blocking Buffer, BLOT-QuickBlocker™ blocking agent
UOM: 1 * 175 g
Codice catalogo: (PIER37525)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 37525
Codice articolo locale: PIER37525
Descrizione: Blocker BSA in PBS or TBS are ready-to-use, 1X PBS or TBS solutions of 10X (10%) bovine serum albumin protein for blocking steps in Western blot, ELIS...
UOM: 1 * 200 mL
MSDS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These StartingBlock™ blocking buffers are PBS and TBS formulations of a proprietary protein that provides exceptional performance and broad compatibil...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid d...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: This Fish Serum blocking buffer is steelhead salmon serum in PBS that is especially useful as a blocking agent in IHC and other detection methods invo...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: SuperBlock Blocking buffer is an optimised solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom