  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tamponi per ibridazione
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC0810-4L
Descrizione:   Un tampone di ibridazione per Northern e Southern blotting. Questa soluzione 1X di tampone SSPE contiene cloruro di sodio a 150 mM, fosfato di so...
UOM:  1 * 4 l
Codice catalogo: (0973-50ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC0973-50ML
Descrizione:   Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE257-50ML
Descrizione:   Un reagente di bloccaggio per Northern e Southern blotting in grado di prevenire l'adesione della sonda sullo spazio aperto della membrana e agli acid...
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Tampone SSC di ibridazione per Northern e Southern blotting.
Codice catalogo: (E717-50ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE717-50ML
Descrizione:   Un reagente di bloccaggio in grado di prevenire l'adesione della sonda sullo spazio aperto della membrana e agli acidi nucleici non target.
UOM:  1 * 50 ml
Codice catalogo: (ROCKMB-045)
Fornitore:  Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-045
Codice articolo locale: ROCKMB-045
Descrizione:   Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridization process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM:  1 * 1 l
Codice catalogo: (ROCKMB-044)
Fornitore:  Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: MB-044
Codice articolo locale: ROCKMB-044
Descrizione:   20X SSPE buffer (3.0 M Sodium Chloride, 0.2 M Sodium Hydrogen Phosphate, 0.02 M EDTA, pH 7.4) - DEPC treated.
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   A major limitation of membrane hybridisation is speed. At commonly used probe concentrations (2 to 10 ng/ml), hybridisation normally takes 16 hours to...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 25
  1  2  3  4  Prossimo