Stampa…
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Attenzione
L17554.06EA 80.3 EUR
L17554.06 L17554.03 L17554.14
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 223,66 g/mol
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005610
CAS Number: 4792-67-0
EINECS: 225-345-6