2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H66440.06EA
32.66
EUR
H66440.06
H66440.14
H66440.22
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone 98%
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Formula:
C₁₃H₉ClN₂O₃ Peso molecolare: 276,68 g/mol Punto di fusione: 119…123 °C |
MDL Number:
MFCD00792453 CAS Number: 2011-66-7 EINECS: 217-929-4 |