Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64957.22EA
498
EUR
H64957.22
H64957.06
H64957.14
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di fusione: 90…96 °C (lett.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01569452 CAS Number: 13362-26-0 |