4-Hexylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64555.03EA
184
EUR
H64555.03
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₉BO₂ Peso molecolare: 206,09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039029 CAS Number: 105365-50-2 |