6-Azaindole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H64458.06EA
356
EUR
H64458.06
H64458.03
6-Azaindole ≥97%
6-Azaindole
Formula:
C₇H₆N₂ Peso molecolare: 118,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01686899 CAS Number: 271-29-4 |